Merck
D107603
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
97%
Szinonimák:
2,5-Dihydroxyphenyl methyl ketone, 2-Acetyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Acetylhydroquinone, Acetylquinol, Quinacetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
Beilstein:
637903
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystals
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christiane Östreicher et al.
Journal of proteomics, 166, 27-38 (2017-07-10)
Cytoprotective effects by upregulating cellular expression levels of antioxidant proteins are attributed to a significant number of food ingredients. Evaluation of those cytoprotective effects and identification of the most active components requires reliable and comprehensive proteomic strategies. Thus, promising potential
Junhai Yang et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 53(10), 1005-1012 (2018-08-04)
We describe the use of aromatic ketones and cinnamyl ketones that have high vacuum stability for analyzing tissue sections using matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectrometry. Specifically, the matrix, (E)-4-(2,5-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one (2,5-cDHA) provides high sensitivity and high vacuum stability while producing
Wojciech Michno et al.
Journal of neurochemistry, 152(5), 602-616 (2019-10-13)
One of the major hallmarks of Alzheimer's disease (AD) pathology is the formation of extracellular amyloid β (Aβ) plaques. While Aβ has been suggested to be critical in inducing and, potentially, driving the disease, the molecular basis of AD pathogenesis