Fontos dokumentumok
108448
Cyanoacetamide
99%
Szinonimák:
2-Cyanoacetamide
Teszt
99%
mp
119-121 °C (lit.)
oldhatóság
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
funkcionális csoport
amide
nitrile
SMILES string
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyanoacetamide is a highly reactive compound used as a reaction intermediate in condensation and substitution reactions.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
419.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
215 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.