Merck
129895
Sigma-Aldrich
3-Methylisoquinoline
98%
Méret kiválasztása
1 G
25 200,00 Ft
25 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
25 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
25 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
98%
bp
251 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11-8/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVVXWRGARUACNW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
The metabolites of 3-methylisoquinoline were separated by adsorption and reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC)[1].
Alkalmazás
3-Methylisoquinoline was used to prepare 3-aminoisoquinoline[2].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Preparation of 3-Aminoisoquinoline and Related Compounds1.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 688-689 (1951)
C Stubley et al.
Journal of chromatography, 177(2), 313-322 (1979-09-21)
Adsorption and reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) have been successfully used to separate metabolites from the parent heterocycles (isoquinoline, 3-methylisoquinoline, phthalazine, quinazoline, quinoxaline and cinnoline). Retention data are reported. The metabolites, hydroxyazanaphthalenes, which arise as a result of aldehyde oxidase
Elisabetta Muntoni et al.
Pharmaceutics, 11(2) (2019-02-06)
Glioblastoma is the most common and invasive primary tumor of the central nervous system and normally has a negative prognosis. Biodistribution in healthy animal models is an important preliminary study aimed at investigating the efficacy of chemotherapy, as it is
Markus Brinkmann et al.
Chemical research in toxicology, 32(4), 698-707 (2019-03-22)
Hydroxylation of polyaromatic compounds through cytochromes P450 (CYPs) is known to result in potentially estrogenic transformation products. Recently, there has been an increasing awareness of the importance of alternative pathways such as aldehyde oxidases (AOX) or N-methyltransferases (NMT) in bioactivation
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the