Merck
C32909
Sigma-Aldrich
1-Chlorodecane
98%
Szinonimák:
Decyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.73
Beilstein:
1735224
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup - (External MSDS)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R Rajkumar et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 46(4), 319-324 (2009-10-01)
The alpha2u-globulin (alpha2u) is a pheromone carrier urinary protein believed to be relevant for sexual communication among rats and is characterized in laboratory rats. In the present study 17 kDa protein and the bound pheromones were characterized in a population
Yanlin Li et al.
Environmental science & technology, 53(12), 6765-6772 (2019-05-18)
Short chain chlorinated paraffins (SCCPs) are a group of complex emerging persistent organic pollutants. In this study, the uptake, translocation, and transformation of four constitutionally defined SCCP isomers were studied using whole pumpkin ( Cucurbita maxima × C. moschata) and
J Gutknecht
The Journal of membrane biology, 106(1), 83-93 (1988-11-01)
Mechanisms of proton conductance (GH) were investigated in phospholipid bilayer membranes containing long-chain fatty acids (lauric, myristic, palmitic, oleic or phytanic). Membranes were formed from diphytanoyl phosphatidylcholine in decane plus chlorodecane (usually 30% vol/vol). Fatty acids were added either to
Anna Andersson et al.
Environmental science and pollution research international, 26(8), 7305-7314 (2018-03-02)
The occurrence of disinfection by-products (DBPs) in drinking water has become an issue of concern during the past decades. The DBPs pose health risks and are suspected to cause various cancer forms, be genotoxic, and have negative developmental effects. The
Jordi Quintana et al.
Environmental science and pollution research international, 26(16), 16076-16084 (2019-04-11)
A study of organic compounds that caused a serious taste and odor episode of water supply in two residential areas in Catalonia (N.E. Spain) was carried out. Sweet and paint/solvent odor were the main descriptors used by consumers. Some cases