Merck
330485
Sigma-Aldrich
1-Bromoeicosane
≥97%
Szinonimák:
Eicosyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)19Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
361.44
Beilstein:
1763647
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
12.5 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
mp
36-39 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Bromoeicosane was used in the preparation of CuBr/polymer nanocomposite.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Self-assembled monolayers of 1-bromoeicosane were evaluated at the vacuum-graphite and liquid-graphite interfaces using scanning tunneling microscopy.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laser co-photolytic approach to copper (I) bromide/polymer nanosol and nanocomposite.
Pola J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 190(1), 29-33 (2007)
Solvent effects on the self-assembly of 1-bromoeicosane on graphite. Part I. Scanning tunneling microscopy.
Florio GM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(9), 3631-3640 (2009)