Merck
614866
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane-d21
98 atom % D
Szinonimák:
Decyl bromide-d21
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)8CD2Br
Molekulatömeg:
242.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
bp
238 °C (lit.)
sűrűség
1.166 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+21
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYMSJFSOOQERIO-SLBGAMDCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)