Fontos dokumentumok
8.21258
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHC(CH3)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
201-143-3
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
605 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
220 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1-9.7 % (v/v)
bp
34 °C/1013 hPa
mp
-146 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -54 °C
sűrűség
0.68 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.681 - 0.683
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-65.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-54 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)