Fontos dokumentumok
I19551
Isoprene
99%, contains <1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Szinonimák:
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.35 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8.82 psi ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
428 °F
tartalmaz
<1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
sűrűség
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-65.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?