Fontos dokumentumok
221171
Pinacol
98%
Szinonimák:
2,3-Dimethyl-2,3-butanediol, Tetramethylethylene glycol
Teszt
98%
form
solid
bp
171-172 °C/739 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
hot water: freely soluble
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a ligand to prepare uranyl complexes by reacting with uranyl nitrate and acetate hydrates.
- To prepare pinacolone and 2,3-dimethyl-1,3-butadiene by typical pinacol rearrangement reaction.
- As a reactant to synthesize 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-bioxaborolan-2-yl)benzoic acid, which is used to prepare derivatives of 4-acetoxy-3-phenylbenzaldehyde.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?