Fontos dokumentumok
276030
2,3-Dimethoxy-1,3-butadiene
95%
Szinonimák:
2,3-Dimethoxybuta-1,3-diene, 2,3-Dimethoxybutadiene
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134-136 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=C)C(=C)OC
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7-3)6(2)8-4/h1-2H2,3-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHBDKDZHQKQPTF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the preparation of 3,4-dimethoxythiophene, an intermediate for the synthesis of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT). It may also be used to form thio esters by reacting with mercaptans in the presence of cobalt carbonyl catalyst.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.