Merck
483672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Lineáris képlet:
D2C=C(CD3)C(CD3)=CD2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\C(=C(\[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3/i1D2,2D3,3D2,4D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDJHPPZKZZWAKF-ZRKGKEHVSA-N
Kiszerelés
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)