Fontos dokumentumok
C100005
1,3-Cyclohexadiene
contains 0.05% BHT as inhibitor, 97%
Szinonimák:
1,2-Dihydrobenzene
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
0.05% BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CC=CC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- C-C coupling with aromatic alcohols via iridium-catalyzed hydrogen auto-transfer and with aldehydes via transfer hydrogenation mediated by isopropanol to form carbonyl addition products.
- Living anionic polymerization with n-BuLi/TMEDA system to form polycyclohexadiene.
- Platinum-catalyzed silaboration to form (1R,4S)-1-(dimethylphenylsilyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-cyclohexene.
- Aerobic palladium-catalyzed 1,4-diacetoxylation in the presence of cobalt tetra(hydroquinone)porphyrin as an electron transfer reagent.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
66.0 °F
Lobbanási pont (C)
18.9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?