Merck
145262
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
97%
Méret kiválasztása
25 G
19 720,00 Ft
19 720,00 Ft
Listaár49 300,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
19 720,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5O2CCH2S(CH3)2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 720,00 Ft
Listaár49 300,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
90-94 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
thioether
SMILES string
Br.CCOC(=O)C[S](C)C
InChI
1S/C6H13O2S.BrH/c1-4-8-6(7)5-9(2)3;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide was used in synthesis of α-sulfanyl-β-amino acid derivatives by using nanocrystalline magnesium oxide[1]. It was used during cyclopropanation of (-)-(S)-2-(p-tolylsulfinyl)cyclopent-2-enone[2].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Constrained cycloalkyl analogues of glutamic acid: stereocontrolled synthesis of (+)-2-aminobicyclo [3.1. 0] hexane-2, 6-dicarboxylic acid (LY354740) and its 6-phosphonic acid analogue
Krysiak J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(11), 1486-1493 (2010)
Synthesis of a-sulfanyl-?-amino acid derivatives by using nanocrystalline magnesium oxide.
Kantam ML, et al.
Tetrahedron, 66(27), 5042-5052 (2010)