P9029
o-Phenylenediamine
peroxidase substrate, chromogenic, ≥98.0%, powder
Szinonimák:
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Javasolt termékek
product name
o-Phenylenediamine, Peroxidase substrate, ≥98.0%, powder
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98.0%
form
powder
szín
white to off-white
bp
256-258 °C
mp
98-102 °C
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 337 nm; λem 417 nm (Pyruvic acid derivative)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.