Merck
53658
Sigma-Aldrich
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0% (HPLC)
mp
146-150 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Precursor for catalyst O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalindiyldimethyl)-bis-(hydrocinchonidinium) dibromide.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly enantioselective and practical cinchona-derived phase-transfer catalysts for the synthesis of alpha-amino acids.
Hyeung-Geun Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 3036-3038 (2002-08-31)