Fontos dokumentumok
C52276
4-Phenylbenzyl chloride
98%
Szinonimák:
4-(Chloromethyl)biphenyl
Teszt
98%
form
powder
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?