Merck
124109
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylnaphthalene
technical grade, 90%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C10H6Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.09
Beilstein:
2042531
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.648 (lit.)
bp
296 °C (lit.)
sűrűség
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngml-1 levels. It undergoes asymmetric cross-coupling reaction with its corresponding Grignard reagent using a nickel catalyst to form non-racemic 2,2′-dimethyl-1,1′-binaphthyl.
Alkalmazás
1-Bromo-2-methylnaphthalene was used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of halogenated compounds with supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry.
Olson LK and Caruso JA.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 7(6), 993-998 (1992)
Synthesis of chiral binaphthalenes using the asymmetric Suzuki reaction.
Cammidge AN and Crepy KVL.
Tetrahedron, 60(20), 4377-4386 (2004)
N A Vinokurova
Voprosy onkologii, 21(3), 19-24 (1975-01-01)
The author presents an analysis of the results of the combination chemotherapy with natulan, vincristin, novembichine and prednisolone in 43 patients showing generalized lymphogranulomatosis, mainly with recurrences following radiation and chemotherapy with different antitumor substances. The results of the combination