Merck
B72604
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methylnaphthalene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C10H6Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.651 (lit.)
bp
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)