Merck
449385
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzophenone
96%
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
109-112 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
phenyl
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Joseph L Watson et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
Protein micropatterning allows proteins to be precisely deposited onto a substrate of choice and is now routinely used in cell biology and in vitro reconstitution. However, drawbacks of current technology are that micropatterning efficiency can be variable between proteins and