Fontos dokumentumok
8.41645
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-butanone
for synthesis
Szinonimák:
3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
200-920-4
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
33 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
105-106 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 5 °C
sűrűség
0.808 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup