Fontos dokumentumok
253340
3-Quinuclidinol
99%
Szinonimák:
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 3-Hydroxyquinuclidine
Teszt
99%
mp
220-223 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OC1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as chiral building block for many antimuscarinic agents
- in chemoselective α−iodination of various simple and multi-functionalised acrylic esters via Morita-Baylis-Hillman protocol
- as reagent for cleavage of β-keto and vinylogous β-keto esters
- as synthon for the preparation of cholinergic receptor ligands and anesthetics
- as catalyst for condensation of methyl vinyl ketone with aldehydes
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?