Merck
259535
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine hydrate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.23 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
~5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
bp
272 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethylenetetramine hydrate has been used as solvent to develop cellulose collector with immobilized triethylenetetraminepentaacetic acid groups for multielement preconcentration in flow system.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cellulose TETPA: a chelating collector designed for multielement preconcentration in flow systems.
Burba P, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346(4), 414-419 (1993)
Thien Van Truong et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 193, 111101-111101 (2020-05-21)
We report the first observation of an efficient, native membrane conjugation mechanism via positively charged, linear oligo-amines. Clustering of membrane fragments relies on electrostatic interactions between the net negative charge of the membranes and the positively charged, water-soluble mediators. This