Fontos dokumentumok
E50000
Ethyl trifluoroacetate
99%
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid ethyl ester
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.307 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
sűrűség
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize cyclopentenones or furans containing trifluoromethyl group from aromatic ynones.
- In the selective trifluoroacetylation of anilines catalyzed by 4-dimethylaminopyridine.
- As a starting material in the two-step electrosynthesis of trifluoroacetyltrimethylsilane (CF3COSiMe3).
- In the preparation of trifluoromethyl ketones via trifluoroacetic ester/ketone metathesis with alkyl aryl ketones.
- To synthesize o-fluorinated trifluoro acetophenones from substituted fluorobenzene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?