Merck
C95005
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbonitrile
98%
Szinonimák:
4-Cyanopyridine, Isonicotinic acid nitrile, Isonicotinonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.11
Beilstein:
107712
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chao Hong et al.
Pharmaceutical research, 32(1), 47-60 (2014-06-19)
To develop a streamlined strategy for pharmaceutical cocrystal preparation without knowledge of the stoichiometric ratio by preparing and characterizing the cocrystals of myricetin (MYR) with four cocrystal coformers (CCF). An approach based on the phase solubility diagram (PSD) was used
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of