Fontos dokumentumok
216410
Amberlyst® A21 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
Szinonimák:
weak anion exhange resin (DMA)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Amberlyst® A21 free base, free base
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
17 mmHg ( 20 °C)
form
beads
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
nedvesség
56-62%
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
styrene divinylbenzene (macroporous)
mátrix aktív csoport
dimethylamino
részecskeméret
22-30 mesh
490-690 μm
kapacitás
1.3 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?