Fontos dokumentumok
74350
2-Picoline
analytical standard
Szinonimák:
α-Picoline, 2-Methylpyridine, NSC 3409
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 24.4 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
995 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
8.6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.499-1.502
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cigarette smoke using reversed-phase high-performance liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometric method (RP-HPLC–ESI-MS/MS).
- Chinese faint-scent cigarettes using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) technique.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?