Fontos dokumentumok
542571
Amberlyst® A26 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Amberlyst® A26 hydroxide form, hydroxide form
Minőségi szint
Forma
beads
koncentráció
1 N in NaOH (Regenerant concentration)
Paraméterek
60 °C OH- form max. temp.
nedvesség
66-75%
technika/technikák
LPLC: suitable
ágy Mé
≥24 in.
külső felület
~30 m2/g
szennyeződések
45-65% (moisture)
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
quaternary ammonium functional group
részecskeméret
16-45 mesh
560-700 μm
pórusméret
0.30 mL/g pore volume
400 Å mean pore size
kapacitás
0.8 meq/mL by wetted bed volume
térfogatsúly
41 lb/cu.ft
elválasztástechnika
anion exchange
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Maximum operating temperature 60C.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.