Fontos dokumentumok
L3609
2,4-Lutidine
99%
Szinonimák:
2,4-Dimethylpyridine
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?