Fontos dokumentumok
8.19016
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid nitrile
for synthesis
Szinonimák:
DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
208-532-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
116 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 86 °C
oldhatóság
<1 g/L
sűrűség
1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.127
Identity (IR): passes test
Color (visual): yellow to brown
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup