Teszt
98%
mp
83-85 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
phenyl
SMILES string
N#C\C(=C/c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C10H6N2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)