Fontos dokumentumok
112682
Ethyl formate
reagent grade, 97%
Szinonimák:
Formic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
robbanási határérték
16 %
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of isoflavone.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?