Fontos dokumentumok
690414
Malononitrile
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
Szinonimák:
Dicyanomethane
Teszt
≥99.0% (calculated, GC, KF)
Forma
liquid
minőség
Arxada quality
gyártó/kereskedő neve
Arxada AG
szennyeződések
≤0.10% water
≤0.50% (E)-2-butenedinitrile
≤0.50% (Z)-2-butenedinitrile
≤0.50% butanedinitrile
bp
220 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Some of the reactions where malononitrile is used as a reactant are:
- Synthesis of 2-pyran-4-ylidene-malononitrile (PM) based red light emitting polymers.
- Synthesis of polysubstituted dihydropyridines.
- Synthesis of various chromene derivatives upon treating with salicylic aldehydes.
- Synthesis of triselenium dicyanide by treating it with selenium dioxide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?