Fontos dokumentumok
T8809
Tetracyanoethylene
96%
Szinonimák:
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
Teszt
96%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
197-199 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant for:
- Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
- Thermal addition reaction with alkynes
- One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
- Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
- Biotransformation by Botrytis cinerea
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?