Fontos dokumentumok
391980
1,2,4,5-Tetracyanobenzene
97%
Szinonimák:
1,2,4,5-Benzenetetracarbonitrile, Pyromellitic acid tetranitrile
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
solid
mp
265-268 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1cc(C#N)c(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C10H2N4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAAXSAZENACQBT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2,4,5-Tetracyanobenzene (Pyromellitic acid tetranitrile, PMTN, TCB, TCNB, 1,2,4,5-benzenetetracarbonitrile ) may be used in the following studies:
- Solid-state diffusion of TCNB into 9-methylanthracene molecular crystal nanorods forming cocrystal nanorods.
- Synthesis of copper polyphthalocyanine (CuPPC) thin films, an elementoorganic semiconductor.
- Preparation of charge transfer (CT) nanocrystallites which may have a potential use in nanofluidics to observe the rotational motion of nanoobjects.
- Hydrothermal synthesis of Co2(terpy)2(btec)•H2O (terpy = 2,2′:6′,2"-terpyridine, btec = 1,2,4,5-benzenetetracarboxylate).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)