Merck
C91204
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl ether
98%
Szinonimák:
3,3′-Oxydipropionitrile, 2,2′-Dicyanodiethyl ether, Bis(2-cyanoethyl) ether
About This Item
Lineáris képlet:
O(CH2CH2CN)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.14
Beilstein:
1746454
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)