Fontos dokumentumok
8.06772
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoyl chloride
for synthesis
Szinonimák:
4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride
About This Item
Lineáris képlet:
4-(NO2)C6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
204-517-4
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
155 °C/20 hPa
mp
75 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup