Merck
241458
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
98%
Szinonimák:
Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium
About This Item
Lineáris képlet:
Cr(CO)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 36 °C)
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Precursor to a prenylatedcarbene complex which promotes a net [5+5] cycloaddition of alkynylbenzaldehydes to give phenanthrenes.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Suneetha Menon et al.
Tetrahedron, 63(36), 8788-8793 (2008-09-05)
The reaction of prenylated carbene complexes and 2-alkynylbenzoyl derivatives has been investigated. Phenanthrene derivatives are produced if iodine is added prior to product isolation. Under these conditions alkyl migration reactions occur to form the observed products. The product yields are