Merck
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
Szinonimák:
Benchrotrene, Benzene-tricarbonylchromium(0)
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H6)Cr(CO)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.14
Beilstein:
3571699
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)