Merck
263478
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
sűrűség
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Regioselective nucleophilic aromatic substitution reaction of 4-bromo-1,2-difluorobenzene with benzyl alcohol has been investigated.
Alkalmazás
4-Bromo-1,2-difluorobenzene has been used in the preparation of 4-benzyl-2-(3,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-morpholine.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
91.4 °F
Lobbanási pont (C)
33 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Regioselectivity of fluorine substitution by alkoxides on unsymmetrical difluoroarenes.
Dirr R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4588-4590 (2008)
Preparation of chiral key intermediates of morpholine based neurokinin receptor antagonists by asymmetric allylic alkylation.
Keldenich J, et al.
Tetrahedron, 69(31), 6424-6430 (2013)