Merck
549940
Sigma-Aldrich
6-Chlorohexanoyl chloride
96%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)5COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.4640 (lit.)
sűrűség
1.400 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H10Cl2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
6-Chlorohexanoyl chloride may be used in the following processes:
  • Preparation of tert-butyl-N-(2-(6-chlorovaleryl)phenyl)carbamate, an intermediate for synthesizing the ketone analog of 2-amino-N-(4-(4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)-butyl)benzamide hydrochloride.
  • Preparation of (S)-(-)6-chlorohexanoic acid (2-methoxymethylpyrrolidin-1-yl)amide, a precursor for synthesizing 2-alkyl-substituted lactones.
  • Deprotection and acylation of the pendant nitrogen during the preparation of a new cryptand with hydroxamate moiety that can bind with tribasic cations.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Enantioselective Synthesis of 2-Substituted 6-and 7-Membered Lactones via a-Alkylation of Lactone Hydrazones.
Enders D, et al.
Synthesis, 1995(08), 947-951 (1995)
Analogues of the potential antipsychotic agent 1192U90: amide modifications.
Navas III F, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 6(6), 811-823 (1998)