Fontos dokumentumok
121649
2-Deoxy-D-ribose
97% (GC)
Szinonimák:
2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose
Teszt
97% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]22/D −59°, c = 1 in H2O
szín
white to off-white
mp
89-90 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?