Merck
349046
Sigma-Aldrich
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
sűrűség
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)