Merck
487716
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methylpentanoic-1-13C acid sodium salt
99 atom % 13C
Szinonimák:
2-Ketoisocaproic-1-13C acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic-1-13C acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CO13CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].CC(C)CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i6+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXFAZKRLPPMQEO-NWZHYJCUSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)