Fontos dokumentumok
128384
4-Fluorobenzoic acid
98%
Szinonimák:
p-Fluorobenzoic acid
Teszt
98%
mp
182-184 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
cold water: very slightly soluble
hot water: freely soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?