Merck
Z763713
BeadBug microtube homogenizer
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Szinonimák:
cell disruption instruments, homogenization, tissue grinders
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 EA
479 000,00 Ft
479 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41101504
NACRES:
NB.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
Timer: 3 sec to 3 min.
holds 3 x 2.0 mL tubes
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1030-E
Paraméterek
2700-4000 rpm speed
technika/technikák
PCR: suitable
Sz × H × Ma
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
súly
5 lb
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
Z764140Z742683Z742685
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1030-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1030-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1036-E
manufacturer/tradename
-
description
Timer: 3 sec to 3 min.
description
Timer: 3 sec to 3 min., holds 3 x 2.0 mL tubes
description
Holds 6 x 2 mL or 2 x 5 mL tubes
description
-
parameter
2700-4000 rpm speed
parameter
2700-4000 rpm speed
parameter
speed (4.0-7.0) (m/s)
parameter
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
W × L × H
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
W × L × H
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
W × L × H
-
W × L × H
-
weight
5 lb
weight
5 lb
weight
-
weight
-
Általános leírás
The BeadBug is a high energy benchtop homogenizer that sets the performance standard for personal sized cell disruption and lysis instruments.
Simultaneous homogenization of up to 3 samples takes place (often within 45 seconds) inside the disposable 2 mL screw cap microtubes. The optimized mixing motion causes rapid cell disruption through constant high velocity impact from the hardened micro-beads chosen specifically for your sample type.
With up to three tube capacity and a foot print of just 7 x 8 in., the BeadBug is the ideal homogenizing instrument for low to medium throughput laboratories.
Jogi információk
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Buenas tardes, me gustaría saber si el homogeneizador BeadBug viene con los adaptadores necesarios para usar tubos de 2 ml o es necesario adquirirlo de forma separada. Muchas gracias.
    1 answer
    1. The BeadBug homogenizer works with any non-skirted 2 mL size tube with a standard screw cap or BeadBug unfilled and prefilled 2 mL tubes. No adapters are needed.
      Helpful?