Fontos dokumentumok
732338
Hexanal-d12
≥98 atom % D, 96% (CP)
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)4CDO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
96% (CP)
Forma
liquid
bp
130-131 °C
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JARKCYVAAOWBJS-PSDCQUMKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F
Lobbanási pont (C)
25 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Zhen Rohfritsch et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3511-3520 (2019-03-01)
Long-chain polyunsaturated fatty acids are highly susceptible to lipid oxidation which causes undesirable odors and flavors in food. We present the development, validation, and application of a semiquantitative screening method to monitor volatile and nonvolatile carbonyl compounds generated from lipids
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four
Cikkek
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.