Merck
251259
Sigma-Aldrich
Thionyl bromide
97%
Szinonimák:
Dibromo sulfoxide, Sulfur bromide oxide (SOBr2)
About This Item
Lineáris képlet:
SOBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőznyomás
10 mmHg ( 31 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.675 (lit.)
bp
48 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
sűrűség
2.683 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrS(Br)=O
InChI
1S/Br2OS/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Thionyl bromide (SOBr2) can be used as a brominating agent in organic synthesis for the bromination of alcohols, carboxylic acids, alkenes, and ketones.
SoBr2 can be used in the synthesis of:      
  • ortho
  • -Bromoanilides by bromination of ortho C-H bonds of the aryhydroxylamines.      
  • β-Amino bromides from β-aminoalcohols in the presence of DMF as a solvent.      
  • 4,8-Dibromobenzo[1,2-c;4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole from 1,2,4,5-tetraaminobenzene tetrahydrobromide.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thionyl bromide
Ho TL, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2006)
Hiroyuki Nakamura et al.
Organic letters, 5(8), 1167-1169 (2003-04-12)
[reaction: see text] A perfluorohexane layer regulates the rate of reagent transport in the bromination and chlorination of alcohols. A fluorous triphasic U-tube method is effective for lighter reagents; the thionyl chloride layer (yellow) vanishes, and the chlorides are obtained
Palladium-catalyzed alpha-arylation of aldehydes with bromo- and chloroarenes catalyzed by [{Pd(allyl)Cl}2] and dppf or Q-phos.
Giang D Vo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(11), 2127-2130 (2008-02-09)
Efficient synthesis of beta-amino bromides
Nagle AS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(17), 3011-3014 (2000)
Practical bromination of arylhydroxylamines with SOBr2 towards ortho-bromo-anilides
Du Yuanbo, et al.
Tetrahedron Letters, 72, 153074-153074 (2021)