Fontos dokumentumok
112747
N-Acetylsulfanilyl chloride
98%
Szinonimák:
4-Acetamidobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
142-145 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?