Merck
M35355
Sigma-Aldrich
Glutaric acid monomethyl ester chloride
98%
Szinonimák:
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, Methyl 5-chloro-5-oxovalerate, Methyl glutaryl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClCO(CH2)3COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.59
Beilstein:
1762383
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
110 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)