Merck
516228
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
8.5 % cross-linked with divinylbenzene
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
a címkézés mértéke
2.5-3.0 mmol/g loading
részecskeméret
70-90 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reacts with nucleophiles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)